物質
colorless
クローン
7K5F7, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
70 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
2.50 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
KKQLGPGKKNDEVSSLDAFLDLIRNLFPENLVQACFQQIQTVTKKVLVAPPPDEEANATSAVVSLLNETVTEVPEETKMVIKKGLEFKDGMNVLGLIGFFI
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC1A2(6506)
詳細
This gene encodes a member of a family of solute transporter proteins. The membrane-bound protein is the principal transporter that clears the excitatory neurotransmitter glutamate from the extracellular space at synapses in the central nervous system. Glutamate clearance is necessary for proper synaptic activation and to prevent neuronal damage from excessive activation of glutamate receptors. Mutations in and decreased expression of this protein are associated with amyotrophic lateral sclerosis. Alternatively spliced transcript variants of this gene have been identified. [provided by RefSeq, Sep 2010]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human EAAT2/SLC1A2 (P43004).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)