Merck
SAB5702817
Sigma-Aldrich
Anti-Rev-Erbα/NR1D1 Antibody, clone 9I2H1, Rabbit Monoclonal
別名:
EAR1, hRev, THRA1, THRAL, ear-1, REVERBA, REVERBalpha
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
9I2H1, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
75 kDa
化学種の反応性
rat, human, rat
濃度
1.044mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:1000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
SPEPTVEDVISQVARAHREIFTYAHDKLGSSPGNFNANHASGSPPATTPHRWENQGCPPAPNDNNTLAAQRHNEALNGLRQ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
This gene encodes a transcription factor that is a member of the nuclear receptor subfamily 1. The encoded protein is a ligand-sensitive transcription factor that negatively regulates the expression of core clock proteins. In particular this protein represses the circadian clock transcription factor aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like protein 1 (ARNTL). This protein may also be involved in regulating genes that function in metabolic, inflammatory and cardiovascular processes.
免疫原
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 280-360 of human Rev-Erbα/NR1D1 (NP_068370.1).
アプリケーション
WB
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)