物質
colorless
クローン
1X3F1, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
20 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
0.50 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MMNEAPGPINFTMFLTMFGEKLNGTDPEDVIRNAFACFDEEATGTIQEDYLRELLTTMGDRFTDEEVDELYREAPIDKKGNFNYIEFTRILKHGAKDKDD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYL12B(103910)
詳細
The activity of nonmuscle myosin II (see MYH9; MIM 160775) is regulated by phosphorylation of a regulatory light chain, such as MRLC2. This phosphorylation results in higher MgATPase activity and the assembly of myosin II filaments (Iwasaki et al., 2001 [PubMed 11942626]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 73-172 of human MYL12B (O14950).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB5702734-100UL | 4065270688132 |