Merck
SAB5702723
Sigma-Aldrich
Anti-Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) Antibody, clone 9O4L9, Rabbit Monoclonal
別名:
CK1, CK1a, CKIa, HEL-S-77p, HLCDGP1, PRO2975
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
9O4L9, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
35 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
0.8 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
EKKMSTPVEVLCKGFPAEFAMYLNYCRGLRFEEAPDYMYLRQLFRILFRTLNHQYDYTFDWTMLKQKAAQQAASSSGQGQQAQTPTGKQTDKTKSNMKGF
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CSNK1A1(1452)
詳細
Casein kinases are operationally defined by their preferential utilization of acidic proteins such as caseins as substrates. It can phosphorylate a large number of proteins. Participates in Wnt signaling. Phosphorylates CTNNB1 at ′Ser-45′. May phosphorylate PER1 and PER2. May play a role in segregating chromosomes during mitosis. May play a role in keratin cytoskeleton disassembly and thereby, it may regulate epithelial cell migration.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 238-337 of human Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) (P48729).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)