Merck
SAB5702272
Sigma-Aldrich
Anti-DNA-PKcs Antibody, clone 2U8W4, Rabbit Monoclonal
別名:
PRKDC,DNA-PKcs,DNAPK,DNPK1,HYRC,HYRC1,IMD26,XRCC7,p350
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
2U8W4, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
469 kDa
交差性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:100 - 1:500
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
SDPGLLTNTMDVFVKEPSFDWKNFEQKMLKKGGSWIQEINVAEKNWYPRQKICYAKRKLAGANPAVITCDELLLGHEKAPAFRDYVAVARGSKDHNIRAQEPESGLSEETQVKCLMDQATDPNILGRTWEGWEPWM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRKDC(5591)
詳細
This gene encodes the catalytic subunit of the DNA-dependent protein kinase (DNA-PK). It functions with the Ku70/Ku80 heterodimer protein in DNA double strand break repair and recombination. The protein encoded is a member of the PI3/PI4-kinase family.
免疫原
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 3993-4128 of human DNA-PKcs (NP_008835.5).
アプリケーション
WB, IHC, IF/ICC
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)