Merck
SAB5702189
Sigma-Aldrich
Anti-LHX3 Antibody, clone 0F3J8, Rabbit Monoclonal
別名:
CPHD3, LIM3, M2-LHX3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
0F3J8, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
43 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
0.32 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
DSDAEVSFPDEPSLAEMGPANGLYGSLGEPTQALGRPSGALGNFSLEHGGLAGPEQYRELRPGSPYGVPPSPAAPQSLPGPQPLLSSLVYPDTSLGLVPSG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LHX3(8022)
詳細
This gene encodes a member of a large family of proteins which carry the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein is a transcription factor that is required for pituitary development and motor neuron specification. Mutations in this gene cause combined pituitary hormone deficiency 3. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Dec 2015]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human LHX3 (Q9UBR4).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)