Merck
SAB5702135
Sigma-Aldrich
Anti-SMG1 Antibody, clone 5N10C7, Rabbit Monoclonal
別名:
ATX, LIP, SMG1 phosphatidylinositol 3-kinase-related kinase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
5N10C7, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
340 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
0.75 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
LIQKNLATSADTPPSTVPGTGKSVACSPKKAVRDPKTGKAVQERNSYAVSVWKRVKAKLEGRDVDPNRRMSVAEQVDYVIKEATNLDNLAQLYEGWTAWV
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... Smg1(23049)
詳細
This gene encodes a protein involved in nonsense-mediated mRNA decay (NMD) as part of the mRNA surveillance complex. The protein has kinase activity and is thought to function in NMD by phosphorylating the regulator of nonsense transcripts 1 protein. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their full-length nature has yet to be determined.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 3562-3661 of human SMG1 (Q96Q15).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)