物質
colorless
クローン
6W2F7, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
42 kDa
交差性
mouse, mouse
濃度
0.48 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
IESGQLRERVEKLNMLSIDHLTDHKSQRLARLVLGCITMAYVWGKGHGDVRKVLPRNIAVPYCQLSKKLELPPILVYADCVLANWKKKDPNKPLTYENMDV
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IDO1(3620)
詳細
This gene encodes indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) - a heme enzyme that catalyzes the first and rate-limiting step in tryptophan catabolism to N-formyl-kynurenine. This enzyme acts on multiple tryptophan substrates including D-tryptophan, L-tryptophan, 5-hydroxy-tryptophan, tryptamine, and serotonin. This enzyme is thought to play a role in a variety of pathophysiological processes such as antimicrobial and antitumor defense, neuropathology, immunoregulation, and antioxidant activity. Through its expression in dendritic cells, monocytes, and macrophages this enzyme modulates T-cell behavior by its peri-cellular catabolization of the essential amino acid tryptophan.[provided by RefSeq, Feb 2011]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human IDO1 (P14902).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702037-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)