安全性情報
SAB5701720
Sigma-Aldrich
Anti-GLDC antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
2.79 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GLDC(2731)
関連するカテゴリー
詳細
Degradation of glycine is brought about by the glycine cleavage system, which is composed of four mitochondrial protein components: P protein (a pyridoxal phosphate-dependent glycine decarboxylase), H protein (a lipoic acid-containing protein), T protein (a tetrahydrofolate-requiring enzyme), and L protein (a lipoamide dehydrogenase). The protein encoded by this gene is the P protein, which binds to glycine and enables the methylamine group from glycine to be transferred to the T protein. Defects in this gene are a cause of nonketotic hyperglycinemia (NKH).
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 36-290 of human GLDC (NP_000161.2).
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701720-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)