HPA002852
抗RPS6KA6抗体 ウサギ宿主抗体
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗90kDaリボソームタンパク質S6キナーゼ6抗体 ウサギ宿主抗体, 抗RSK-4抗体 ウサギ宿主抗体, 抗S6K-α6抗体 ウサギ宿主抗体, 抗p90-RSK6抗体 ウサギ宿主抗体, 抗pp90RSK4抗体 ウサギ宿主抗体, 抗リボソームS6 キナーゼ4抗体 ウサギ宿主抗体, 抗リボソームタンパク質S6 キナーゼα-6抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原配列
PFKPASGKPDDTFCFDPEFTAKTPKDSPGLPASANAHQLFKGFSFVATSIAEEYKITPITSANVLPIVQINGNAAQFGEVYELKEDIGVGSYSVCKRCIHATTNMEFAVKIIDKSK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPS6KA6(27330)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA002852-25UL:
HPA002852-100UL:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)