Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5701567
Sigma-Aldrich
Anti-PBR/TSPO antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
human
濃度
0.94 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TSPO(706)
詳細
Present mainly in the mitochondrial compartment of peripheral tissues, the protein encoded by this gene interacts with some benzodiazepines and has different affinities than its endogenous counterpart. The protein is a key factor in the flow of cholesterol into mitochondria to permit the initiation of steroid hormone synthesis. Alternatively spliced transcript variants have been reported; one of the variants lacks an internal exon and is considered non-coding, and the other variants encode the same protein. [provided by RefSeq, Feb 2012]
免疫原
A synthesized peptide derived from human PBR/TSPO
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701567-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)