安全性情報
SAB5701498
Sigma-Aldrich
Anti-RBPJK antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
rat, mouse
濃度
1.2 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBPJ(3516)
詳細
The protein encoded by this gene is a transcriptional regulator important in the Notch signaling pathway. The encoded protein acts as a repressor when not bound to Notch proteins and an activator when bound to Notch proteins. It is thought to function by recruiting chromatin remodeling complexes containing histone deacetylase or histone acetylase proteins to Notch signaling pathway genes. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, and several pseudogenes of this gene exist on chromosome 9. [provided by RefSeq, Oct 2013]
免疫原
A synthesized peptide derived from human RBPJK
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701498-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)