クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATG5(9474)
詳細
The protein encoded by this gene, in combination with autophagy protein 12, functions as an E1-like activating enzyme in a ubiquitin-like conjugating system. The encoded protein is involved in several cellular processes, including autophagic vesicle formation, mitochondrial quality control after oxidative damage, negative regulation of the innate antiviral immune response, lymphocyte development and proliferation, MHC II antigen presentation, adipocyte differentiation, and apoptosis. Several transcript variants encoding different protein isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2015]
免疫原
A synthesized peptide derived from human ATG5.
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701331-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)