安全性情報
SAB5701118
Sigma-Aldrich
Anti-CEACAM5 antibody produced in mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
mouse, human
濃度
2.17 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:5000-1:10000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CEACAM5(1048)
詳細
This gene encodes a cell surface glycoprotein that represents the founding member of the carcinoembryonic antigen (CEA) family of proteins. The encoded protein is used as a clinical biomarker for gastrointestinal cancers and may promote tumor development through its role as a cell adhesion molecule. Additionally, the encoded protein may regulate differentiation, apoptosis, and cell polarity. This gene is present in a CEA family gene cluster on chromosome 19. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
免疫原
Recombinant protein of human CEACAM5
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701118-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)