安全性情報
MABT65
Sigma-Aldrich
Anti-CEACAM1 Antibody, clone 4D1/C2
clone 4D1/C2, from mouse
別名:
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1, Biliary glycoprotein 1, BGP-1, CD66a
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4D1/C2, monoclonal
交差性
human
テクニック
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CEACAM1(634)
詳細
CEACAM1(がん胎児性抗原関連細胞接着分子1)は、免疫グロブリンスーパーファミリーの一員と考えられており、上皮腫瘍抑制因子および血管新生増殖因子として知られています。また、アクチンによる細胞骨格とも関連しています。CEACAM1は、多くのヒト粘膜病原菌の細胞受容体としても知られています。CEACAM1の活性欠如は、大腸がんの発症と関係しています。
免疫原
エピトープ:不明
ヒトCEACAM1に相当するリコンビナントタンパク質
アプリケーション
この抗CEACAM1抗体クローン4D1/C2を用いたCEACAM1の検出は、WB、IHでの使用が検証されています。
免疫組織染色: 独立した研究所において、非小細胞肺がんでCEACAM1が検出されました(Dango, S., et al. (2008).Lung Cancer.60:426-433)。
ウェスタンブロッティング:独立した研究所において、ヒト顆粒球ライセートでCEACAM1が検出されました(Bogoevska, V. et al., (2006).Glycobiology.16(3): 197–209)。
フローサイトメトリー:独立した研究所において、ヒト顆粒球でFACS分析によりCEACAM1が検出されました(Bogoevska, V. et al., (2006).Glycobiology.16(3): 197–209)。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
分子接着(CAM)
品質
HepG2細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのHepG2細胞ライセートでCEACAM1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約150 kDa
通常バンドは約120~160 kDaで観察されますが、これはグリコシル化の違いによるものです(Lauke, H., et al. (2004).Mol. Hum.Reprod.10(4):247-252)。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HepG2細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT65:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sebastian Dango et al.
Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 60(3), 426-433 (2008-01-25)
Recent studies have challenged the previously postulated concept of a tumor-suppressive effect of carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 (CEACAM-1). A possible angiogenic influence of CEACAM-1 in non-small-cell lung cancer (NSCLC) has not been investigated so far. Therefore, we examined
Identification of membrane antigens in granulocytes and colonic carcinoma cells by a monoclonal antibody specific for biliary glycoprotein, a member of the carcinoembryonic antigen family.
Drzeniek, Z, et al.
Cancer letters, 56, 173-179 (1991)
Valentina Bogoevska et al.
Glycobiology, 16(3), 197-209 (2005-11-12)
The CEA-related cell adhesion molecule 1, CEACAM1, is a glycoprotein expressed on the surface of human granulocytes and lymphocytes, endothelia, and many epithelia. CEACAM1 is involved in the regulation of important biological processes, such as tumor growth, angiogenesis, and modulation
Monoclonal, anti-domain and anti-peptide antibodies assign the molecular weight 160,000 granulocyte membrane antigen of the CD66 cluster to a mRNA species encoded by the biliary glycoprotein gene, a member of the carcinoembryonic antigen gene family.
Stoffel, A, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 150, 4978-4984 (1993)
Maria L Dupuis et al.
Journal of immunotherapy (Hagerstown, Md. : 1997), 38(9), 357-370 (2015-10-09)
Several lines of evidence show that de novo expression of carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 (CEACAM1) is strongly associated with reduced disease-free survival of patients affected by metastatic melanoma. Previously published investigations report that homophilic interactions between CEACAM1 expressed