クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
mouse, human
濃度
2 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SERPINH1(871)
詳細
This gene encodes a member of the serpin superfamily of serine proteinase inhibitors. The encoded protein is localized to the endoplasmic reticulum and plays a role in collagen biosynthesis as a collagen-specific molecular chaperone. Autoantibodies to the encoded protein have been found in patients with rheumatoid arthritis. Expression of this gene may be a marker for cancer, and nucleotide polymorphisms in this gene may be associated with preterm birth caused by preterm premature rupture of membranes. Alternatively spliced transcript variants have been observed for this gene, and a pseudogene of this gene is located on the short arm of chromosome 9. [provided by RefSeq, May 2011]
免疫原
A synthesized peptide derived from human HSP47/SERPINH1
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701016-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)