Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB5700864
Sigma-Aldrich
Anti-STIP1 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
0.35 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STIP1(10963)
詳細
STIP1 is an adaptor protein that coordinates the functions of HSP70 (see HSPA1A; MIM 140550) and HSP90 (see HSP90AA1; MIM 140571) in protein folding. It is thought to assist in the transfer of proteins from HSP70 to HSP90 by binding both HSP90 and substrate-bound HSP70. STIP1 also stimulates the ATPase activity of HSP70 and inhibits the ATPase activity of HSP90, suggesting that it regulates both the conformations and ATPase cycles of these chaperones (Song and Masison, 2005 [PubMed 16100115]).[supplied by OMIM, Jul 2009]
免疫原
A synthesized peptide derived from human STIP1
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700864-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)