分子量
36
化学種の反応性
mouse, human
濃度
0.44 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... MT-ND1(17716)
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of mouse MT-ND1 (NP_904328.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700797-100UL:
試験成績書(COA)