Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB5700755
Sigma-Aldrich
Anti-XRCC4 antibody produced in rabbit
別名:
SSMED, XRCC4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
35
38
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
2.93 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:10-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... XRCC4(7518)
詳細
The protein encoded by this gene functions together with DNA ligase IV and the DNA-dependent protein kinase in the repair of DNA double-strand breaks. This protein plays a role in both non-homologous end joining and the completion of V(D)J recombination. Mutations in this gene can cause short stature, microcephaly, and endocrine dysfunction (SSMED). Alternative splicing generates several transcript variants.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-336 of human XRCC4 (NP_071801.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700755-100UL:
試験成績書(COA)