Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
SAB5700613
Sigma-Aldrich
Anti-GRP78/BiP antibody produced in rabbit
別名:
BIP, GRP78, HEL-S-89n, HSPA5, MIF2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
72
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
1.73 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSPA5(3309)
詳細
The protein encoded by this gene is a member of the heat shock protein 70 (HSP70) family. It is localized in the lumen of the endoplasmic reticulum (ER), and is involved in the folding and assembly of proteins in the ER. As this protein interacts with many ER proteins, it may play a key role in monitoring protein transport through the cell.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 550-650 of human GRP78 / BiP (NP_005338.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700613-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)