分子量
108
111
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
0.86mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer886)
遺伝子情報
human ... ARHGEF2(9181)
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S886 of human ARHGEF2
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700545-100UL:
試験成績書(COA)