安全性情報
SAB5700421
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-GSK3A-S21 antibody produced in rabbit
別名:
GSK3 alpha, GSK3A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
50
交差性
human
濃度
2.24 mg/ml
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer21)
遺伝子情報
human ... GSK3A(2931)
詳細
This gene encodes a multifunctional Ser/Thr protein kinase that is implicated in the control of several regulatory proteins including glycogen synthase, and transcription factors, such as JUN. It also plays a role in the WNT and PI3K signaling pathways, as well as regulates the production of beta-amyloid peptides associated with Alzheimer′s disease.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around S21 of human GSK3A (NP_063937.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700421-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)