Merck
すべての画像(4)
Key Documents
安全性情報
SAB5700249
Sigma-Aldrich
Anti-SGTA antibody produced in rabbit
別名:
SGT, SGTA, alphaSGT, hSGT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
34
化学種の反応性
human
濃度
2.25 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SGTA(6449)
詳細
This gene encodes a protein which is capable of interacting with the major nonstructural protein of parvovirus H-1 and 70-kDa heat shock cognate protein; however, its function is not known. Since this transcript is expressed ubiquitously in various tissues, this protein may serve a housekeeping function.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-120 of human SGTA (NP_003012.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700249-100UL:
試験成績書(COA)