安全性情報
SAB5700105
Sigma-Aldrich
Anti-PRDX4 antibody produced in rabbit
別名:
AOE37-2, AOE372, HEL-S-97n, PRDX4, PRX-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
クローン:
polyclonal
application:
IF
WB
化学種の反応性:
rat, mouse, human
テクニック:
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
30
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
0.82 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRDX4(10549)
詳細
The protein encoded by this gene is an antioxidant enzyme and belongs to the peroxiredoxin family. The protein is localized to the cytoplasm. Peroxidases of the peroxiredoxin family reduce hydrogen peroxide and alkyl hydroperoxides to water and alcohol with the use of reducing equivalents derived from thiol-containing donor molecules. This protein has been found to play a regulatory role in the activation of the transcription factor NF-kappaB.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 38-271 of human PRDX4 (NP_006397.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700105-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)