安全性情報
SAB5700031
Sigma-Aldrich
Anti-GDF15 antibody produced in rabbit
別名:
GDF-15, GDF15, MIC-1, MIC1, NAG-1, PDF, PLAB, PTGFB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
34
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
0.81 mg/ml
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GDF15(9518)
詳細
The protein encoded by this gene belongs to the transforming growth factor-beta (TGF-beta) family. The protein is expressed in a broad range of cell types, acts as a pleiotropic cytokine and is involved in the stress reponse program of cells after cellular injury. Increased protein levels are associated with disease states such as tissue hypoxia, inflammation, acute injury and oxidative stress.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 49-308 of human GDF15 (NP_004855.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700031-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)