リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM161, monoclonal
recombinant monoclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
vertebrates
テクニック
ChIP: 2-10 μg/mL
ELISA: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.1—1 μg/mL
multiplexing: 0.05-0.5 μg/mL
western blot: 0.25— 1 μg/mL
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys9)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
特異性
免疫原
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5600232-100UG:
試験成績書(COA)