リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM352, monoclonal
recombinant monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:200-1:500
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
This antibody reacts to human MUM1/IRF4 (Interferon regulatory factor 4).
免疫原
A peptide corresponding to the C-terminus of human MUM1/IRF4.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5600157-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)