product name
Anti-S100 Beta antibody, Rabbit monoclonal, clone SP127, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in proprietary host
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SP127, monoclonal
化学種の反応性
human (tested)
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse, rat, bovine
テクニック
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... S100B(6285)
詳細
免疫原
特徴および利点
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5500172-100UL:
試験成績書(COA)