クローン
AFP-01, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1 μg/mL
アクセッション番号
NM_001134
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AFP(174)
詳細
The antibody AFP-01 reacts with human alpha-Fetoprotein (AFP), a 70 kDa oncofetal antigen. AFP is a major fetal plasma protein, but is not present in healthy adult tissues. Elevated AFP concentrations in adult plasma may be an early marker of hepatocellular carcinoma or teratoblastoma, while high concentrations in amniotic fluid may indicate severe congenital defects of a fetus.
免疫原
purified alpha-Fetoprotein
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4700975-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)