抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
C3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~74 kDa
化学種の反応性
human, canine, porcine
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using liver hepatocellular carcinoma HepG2 cell line extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 2-4 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human fetal liver sections
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AFP(174)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
Jan Code
SAB4200746-100UL:
SAB4200746-VAR:
SAB4200746-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック