安全性情報
SAB4700847
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD4 antibody produced in rat
clone GK1.5
別名:
L3T4, T4/Leu-3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GK1.5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 2 μg/mL
アクセッション番号
NM_013488.3
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Cd4(12504)
詳細
The rat monoclonal antibody GK1.5 reacts with an extracellular epitope of mouse CD4 transmembrane glycoprotein (55 kDa).
免疫原
Mouse CTL clone V4 cells
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4700847-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Dailun Hu et al.
European journal of histochemistry : EJH, 63(4) (2019-10-22)
The peripheral nervous system communicates specifically with the immune system via local interactions. These interactions include the "hardwiring" of sympathetic/parasympathetic (efferent) and sensory nerves (afferent) to primary (e.g., thymus and bone marrow) and secondary (e.g., lymph node, spleen, and gut-associated