安全性情報
SAB4700506
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD98-PE antibody produced in mouse
clone MEM-108, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗CD98抗体, 抗SLC3A2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
phycoerythrin (R-PE) conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MEM-108, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC3A2(6520)
詳細
The antibody MEM-108 reacts with CD98, a 125 kDa disulfide-linked heterodimer (80 kDa glycosylated heavy chain + 45 kDa non-glykosylated light chain). CD98 is expressed on T lymphocytes (upon activation) and activated NK cells; it is also present at low levels on B lymphocytes, NK cells, monocytes and platelets.
免疫原
RAJI human Burkitt′s lymphoma cell line
アプリケーション
試薬は、100 μL全血または1e6細胞懸濁液につき20 μLの試薬を用いたヒト血液細胞のフローサイトメトリー解析用にデザインされています。バイアル(2 mL)の内容量は100回分です。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700506-100TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)