安全性情報
SAB4700439
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD10-PE antibody produced in mouse
clone LT10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗CALLA抗体, 抗CD10抗体, 抗MME抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.44
結合体:
phycoerythrin (R-PE) conjugate
application:
FACS
クローン:
LT10, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
flow cytometry: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
phycoerythrin (R-PE) conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LT10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MME(4311)
関連するカテゴリー
詳細
The antibody LT10 reacts with CD10 antigen (CALLA - Common acute lymphatic leukemia antigen), a 100 kDa type II integral membrane protein.
免疫原
Mouse NALM-6 leukemia pre-B cell line (tissue/cell preparation)
アプリケーション
試薬は、100 μL全血または1e6細胞懸濁液につき20 μLの試薬を用いたヒト血液細胞のフローサイトメトリー解析用にデザインされています。バイアル(2 mL)の内容量は100回分です。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700439-100TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)