安全性情報
SAB4700231
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD79A-PE antibody produced in mouse
clone HM57, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.44
由来生物
mouse
結合体
phycoerythrin (R-PE) conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HM57, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, pig, mouse
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD79A(973)
詳細
The antibody HM57 interacts with CD79a (Ig alpha), a 40-45 kDa subunit of B cell antigen-specific receptor (BCR) and its early developmental forms.
免疫原
Synthetic peptide corresponding to amino acids 202-216 of human CD79a
アプリケーション
試薬は、100 μL全血または1e6細胞懸濁液につき20 μLの試薬を用いたヒト血液細胞のフローサイトメトリー解析用にデザインされています。バイアル(2 mL)の内容量は100回分です。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700231-100TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Faldyna et al.
Veterinary immunology and immunopathology, 119(1-2), 56-62 (2007-08-04)
We have characterized a panel of commercially available anti-human monoclonal antibodies (mAbs) suitable for B-cell identification in pigs and dogs. The specificities of the mAbs were against CD20, CD21, CD22, and CD86. In addition to HM57, originally raised against human