Merck
SAB4600127
Sigma-Aldrich
Anti-Chicken IgY (H+L), highly cross-adsorbed, CF 633 antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
donkey
品質水準
結合体
CF 633 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
chicken
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 630 nm; λem 650 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Immunoglobulin Y is one of the antibodies produced in birds. It is generally related to mammalian IgG. However, IgY has different characteristics compared to mammalian IgG, for example, IgY does not bind with mammalian complements nor Rheumatoid factor, which are present in mammalian serum and anti-mammalian IgG antibodies, which often cross-react to IgG from different mammalian species, exhibit low cross-reactivity to IgY. These characteristics of IgY is beneficial when it is used as a biochemical/clinical reagent. Immunoglobulin Y present in chicken blood serum has the capability to pass across the follicular epithelium of the ovary and aggregate in the yolk during oogenesis. Structurally IgY and mammalian IgG differ in the heavy chain with the molecular weight of 68,000 and 50,000 respectively. Mammalian IgG has slightly higher stability compared to IgY.
CF dyes are a series of highly water-soluble fluorescent dyes, with wavelength extended over the visible and near-infrared (IR) spectrum for labelling biomolecules, mainly proteins and nucleic acids. Primary structure of the CF dyes is either cyanine dyes or rhodamine dyes. CF 633 produce the brightest antibody conjugates among spectrally similar dyes when excited by the 633nm He-Ne laser or the 635nm red diode laser. The most important advantage of CF 633 is its excellent photostability. Molecular weight of CF 633 is ~820 and its absorption/emission maxima is at 630/650nm.
特異性
Binds all chicken IgYs (minimal cross-reaction with bovine, goat, guinea pig, syrian hamster, horse, human, mouse, rabbit, rat and sheep proteins)
免疫原
chicken IgY (H+L)
アプリケーション
Anti-Chicken IgY (H+L), highly cross-adsorbed, CF 633 antibody produced in donkey has been used in immunofluorescence technique.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600127-50UL:
SAB4600127-250UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
The soft mechanical signature of glial scars in the central nervous system
Emad Moeendarbary
Nature Communications, 8: 14787 (2017)
Emad Moeendarbary et al.
Nature communications, 8, 14787-14787 (2017-03-21)
Injury to the central nervous system (CNS) alters the molecular and cellular composition of neural tissue and leads to glial scarring, which inhibits the regrowth of damaged axons. Mammalian glial scars supposedly form a chemical and mechanical barrier to neuronal
María Velasco-Estevez et al.
Frontiers in aging neuroscience, 10, 332-332 (2018-11-09)
A defining pathophysiological hallmark of Alzheimer's disease (AD) is the amyloid plaque; an extracellular deposit of aggregated fibrillar Aβ1-42 peptides. Amyloid plaques are hard, brittle structures scattered throughout the hippocampus and cerebral cortex and are thought to cause hyperphosphorylation of
Molecular stability of chicken and rabbit immunoglobulin G.
Shimizu M
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 56(2), 270-274 (1992)
Maria Morell et al.
Frontiers in veterinary science, 7, 429-429 (2020-08-28)
Prestin is an integral membrane motor protein located in outer hair cells of the mammalian cochlea. It is responsible for electromotility and required for cochlear amplification. Although prestin works in a cycle-by-cycle mode up to frequencies of at least 79