分子量
antigen 121 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr312/pThr266)
遺伝子情報
human ... MAP3K10(4294) , MAP3K9(4293)
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MLK1/2 around the phosphorylation site of Thr312/266.
Immunogen Range: 281-330
Immunogen Range: 281-330
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4504625-100UG:
試験成績書(COA)