分子量
antigen 43 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr202)
遺伝子情報
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
関連するカテゴリー
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human p44/42 MAP Kinase around the phosphorylation site of Thr202.
Immunogen Range: 169-218
Immunogen Range: 169-218
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4504395-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)