安全性情報
SAB4504246
Sigma-Aldrich
抗ホスホ-IRAK1 (pThr209) ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
Anti-IRAK, Anti-pelle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
76 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr209)
遺伝子情報
human ... IRAK1(3654)
詳細
インターロイキン1受容体関連キナーゼ1(IRAK1)は、ヒト染色体xq28にマッピングされた14個のエクソンを有する遺伝子によってコードされるセリン/トレオニンキナーゼです。このコードしたタンパク質はIRAKファミリーに属しています。IRAK1は、そのN末端にタンパク質相互作用に関与するデスドメインを有することが特徴です。
免疫原
抗血清は、Thr209のホスホリラーゼサイト周囲のヒトIRAK1由来の合成ペプチドに対して産生されました。
免疫源範囲:175-224
アプリケーション
免疫沈降アッセイに、ウサギで産生された抗ホスホ-IRAK1 (pThr209)抗体が使用されています。
生物化学的/生理学的作用
インターロイキン1受容体関連キナーゼ1(IRAK1)は、インターロイキン-1受容体(IL-1R)シグナル伝達経路の重要な要素です。IRAK1は、炎症、自己免疫およびがんに関与するToll様受容体(TLR)シグナル伝達経路の下流エフェクター分子として機能します。IRAK1は全身性エリテマトーデス(SLE)と関連しており、肺がんを含むさまざまながん種で過剰発現しています。IRAK1は、骨髄異形成症候群(MDS)、急性骨髄性白血病(AML)、トリプルネガティブ乳がん(TNBC)の転移、パクリタキセル耐性において、治療標的となる可能性があると考えられています。IRAK1の発現増加は頭頸部扁平上皮がん(HNSCC)を引き起こします。したがって、IRAK1の阻害はHNSCCにおける新たな治療戦略となる可能性があります。
特徴および利点
当社の抗体の評価についてはご安心ください。抗体がお客様の用途において機能を発揮しなかった場合には、全額を返金するか、代替品を提供させていただきます。さらにお知りになりたい方はこちらへ。
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4504246-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiuling Zhang et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 7(11), 8096-8104 (2015-01-01)
The interleukin-1 receptor associated kinases 1 (IRAK1) is a down stream effector molecule of the toll like receptor (TLR) signaling pathway, which is involved in inflammation, autoimmunity and cancer. However, the role of IRAK1 in lung cancer remains unclarified. Herein
Allie K Adams et al.
Oncotarget, 6(41), 43395-43407 (2015-11-04)
The chromatin-binding DEK protein was recently reported to promote the growth of HPV+ and HPV- head and neck squamous cell carcinomas (HNSCCs). Relevant cellular and molecular mechanism(s) controlled by DEK in HNSCC remain poorly understood. While DEK is known to
Yosuke Tanaka et al.
Nature communications, 13(1), 271-271 (2022-01-14)
Leukemia stem cells (LSCs) in chronic myeloid leukemia (CML) are quiescent, insensitive to BCR-ABL1 tyrosine kinase inhibitors (TKIs) and responsible for CML relapse. Therefore, eradicating quiescent CML LSCs is a major goal in CML therapy. Here, using a G0 marker
Devram S Ghorpade et al.
Nature, 555(7698), 673-677 (2018-03-22)
Obesity-induced metabolic disease involves functional integration among several organs via circulating factors, but little is known about crosstalk between liver and visceral adipose tissue (VAT). In obesity, VAT becomes populated with inflammatory adipose tissue macrophages (ATMs). In obese humans, there
Detlef Neumann et al.
Biochemical and biophysical research communications, 354(4), 1089-1094 (2007-02-06)
Ligand binding in the Toll-like/interleukin-1 receptor family results in the recruitment of an intracellular signaling complex. IRAK-1, which is centrally involved in this complex, is able to homo-oligomerize and to bind to Tollip and the adapters MyD88 and IRAK-4. The