Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
SAB4503918
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-FOXO1A (pSer329) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-FKH1, Anti-FKHR, Anti-FOXO1A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 69 kDa
交差性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer329)
遺伝子情報
human ... FOXO1(2308)
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human FOXO1A around the phosphorylation site of Ser329.
Immunogen Range: 295-344
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4503918-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Águeda González-Rodríguez et al.
Disease models & mechanisms, 7(9), 1093-1100 (2014-07-06)
Oxidative stress contributes to the progression of acute liver failure (ALF). Transcription factor nuclear factor-erythroid 2-related factor (Nrf2) serves as an endogenous regulator by which cells combat oxidative stress. We have investigated liver damage and the balance between death and