安全性情報
SAB4501901
Sigma-Aldrich
抗MMP-14 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
MATRIX METALLOPROTEINASE 14, MEMBRANE-TYPE, MEMBRANE-TYPE MATRIX METALLOPROTEINASE 1, MT1-MMP, matrix metalloproteinase 14 (membrane-inserted)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 65 kDa
交差性
mouse, rat, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MMP14(4323)
詳細
抗MMP-14抗体は全MMP-14タンパク質の内在性レベルを検出します。マトリックスメタロプロテアーゼ-14(MMP-14)は、細胞膜に局在化したコラゲナーゼです。本化合物をコードする遺伝子はヒト染色体14に位置しています。
免疫原
抗血清はヒトMMP-14から得られる合成ペプチドに対して産生されました。
免疫原の範囲: 471-520
生物化学的/生理学的作用
マトリックスメタロプロテアーゼ-14(MMP-14)は白血球の遊走を支援し、コラーゲンを分解します。また、細胞外マトリックスを通した細胞の遊走を媒介します。MMP-14は、結核および神経膠腫と関連することが示されています。
特徴および利点
当社の抗体は安心して使用していただけます。抗体がお客様の用途において機能を発揮しなかった場合には、全額を返金するか、代替品を提供させていただきます。詳しくはこちらをご覧ください。
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4501901-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marta Smeda et al.
Oncotarget, 9(25), 17810-17824 (2018-05-01)
Platelet inhibition has been considered an effective strategy for combating cancer metastasis and compromising disease malignancy although recent clinical data provided evidence that long-term platelet inhibition might increase incidence of cancer deaths in initially cancer-free patients. In the present study
Matrix metalloproteinases in skin.
Kahari VM, Ssaarialho K
Experimental Dermatology (1997)
Membrane Type 1 Matrix Metalloproteinase Regulates Monocyte Migration and Collagen Destruction in Tuberculosis.
Sathyamoorthy T
Journal of Immunology (2015)
Diverse matrix metalloproteinase functions regulate cancer amoeboid migration
Jose L
Nature Communications (2014)
MT1-MMP silencing by an shRNA-armed glioma-targeted conditionally replicative adenovirus (CRAd) improves its anti-glioma efficacy in vitro and in vivo.
Ulasov I
Cancer Letters (2015)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB4501901-100UG4061837745034