Merck
SAB4500434
Sigma-Aldrich
Anti-Claudin 3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
CPE-R 2, CPE-receptor 2, Claudin-3, Clostridium perfringens enterotoxin receptor 2, Ventral prostate.1 protein homolog
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 23 kDa
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CLDN3(1365)
関連するカテゴリー
詳細
Anti-Claudin 3 Antibody detects endogenous levels of total Claudin 3 protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Claudin 3.
Immunogen Range: 171-220
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amnah Yamani et al.
Mucosal immunology, 14(1), 135-143 (2020-06-25)
Food-triggered anaphylaxis can encompass a variety of systemic and intestinal symptoms. Murine-based and clinical studies have revealed a role for histamine and H1R and H2R-pathway in the systemic response; however, the molecular processes that regulate the gastrointestinal (GI) response are