安全性情報
SAB4301795
Sigma-Aldrich
Anti-GFP-Tag
affinity isolated antibody
別名:
Rabbit anti-Green Fluorescent Protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
テクニック
western blot: 1:3000-1:10000
アクセッション番号
N/A
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
The antibody detects endogenous levels of C-terminal, internal, and N-terminal GFP-tagged proteins
免疫原
Recombinant GFP expressed in E.coli
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301795-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)