テクニック
immunohistochemistry: 1:20-1:100
アクセッション番号
BC030275
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VPS54(51542)
免疫原
Fusion protein of human VPS54
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301680-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)