安全性情報
MABC002
Sigma-Aldrich
Mouse IgG1 Negative Control, clone Ci4
Mouse IgG1 Negative Control Monoclonal Antibody validated for use in Flow Cytometry & Immunofluorescence.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
Ci4, monoclonal
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清に最も豊富に含まれているタンパク質の1つで、成人血液中の正常レベルは8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する体の防御にとって重要であり、その分子は適応免疫反応の一部としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には独立した2つの機能があります。それは、反応を誘発した病原体と結合すること、およびその他の細胞と分子を動員して抗原を破壊することです。IgGプールの変動は体細胞組み換えによって生じ、任意の時点における個体の特異性の数は1011バリアントに及ぶと推定されています。
特異性
ニワトリ免疫グロブリンと反応します。ヒトの細胞表面や血漿成分との反応は観察されていません。しかしながら、Fc受容体への結合がやや生じる可能性があります。
免疫原
ニワトリ免疫グロブリン
アプリケーション
マウスIgG1は、凍結組織切片やパラフィン組織切片の免疫蛍光染色、フローサイトメトリー、免疫ペルオキシダーゼ染色において、ネガティブコントロールとしての使用を目的としたモノクローナル抗体です。 これを使用することで、末梢血や組織中の細胞表面成分に対するマウスモノクローナル抗体の非特異的結合を推定できます。
提案される使用法
このコントロール抗体は、被験抗体と同じ濃度に希釈し、等量を使用する。
マウスIgG1ネガティブコントロールモノクローナル抗体、フローサイトメトリーおよび免疫蛍光染色での使用が検証済み
研究カテゴリー
二次抗体およびコントロール抗体
エピトープタグおよび一般的使用
研究サブカテゴリー
アイソタイプコントロール抗体
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインA精製マウス免疫グロブリン、リン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)溶液、0.2%ウシ血清アルブミンおよび0.1%アジ化ナトリウム含有
精製プロテインA
保管および安定性
出荷日から1年間、2–8°Cで保存できます。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABC002:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Liku B Tezera et al.
eLife, 9 (2020-02-25)
Previously, we developed a 3-dimensional cell culture model of human tuberculosis (TB) and demonstrated its potential to interrogate the host-pathogen interaction (Tezera et al., 2017a). Here, we use the model to investigate mechanisms whereby immune checkpoint therapy for cancer paradoxically
E-cadherin and its downstream catenins are proteolytically cleaved in human HaCaT keratinocytes exposed to UVB.
Hung, Chi-Feng, et al.
Experimental Dermatology, 15, 315-321 (2006)
Sandra Rizzi et al.
Biochemistry and biophysics reports, 4, 291-298 (2015-10-09)
The sodium-activated potassium channels Slick (Slo2.1, KCNT2) and Slack (Slo2.2, KCNT1) are paralogous channels of the Slo family of high-conductance potassium channels. Slick and Slack channels are widely distributed in the mammalian CNS and they play a role in slow
Natasha K Rogers et al.
PloS one, 9(2), e90565-e90565 (2014-03-04)
Airway remodelling describes the histopathological changes leading to fixed airway obstruction in patients with asthma and includes extra-cellular matrix (ECM) deposition. Matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) is present in remodelled airways but its relationship with ECM proteins and the resulting functional consequences
Elizabeth M Knapp et al.
eLife, 9 (2020-04-28)
The NR5A-family nuclear receptors are highly conserved and function within the somatic follicle cells of the ovary to regulate folliculogenesis and ovulation in mammals; however, their roles in Drosophila ovaries are largely unknown. Here, we discover that Ftz-f1, one of