安全性情報
SAB4301656
Sigma-Aldrich
Anti-TSPAN13
affinity isolated antibody
別名:
NET-6, NET6, TM4SF13
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human, mouse, rat
テクニック
immunohistochemistry: 1:25-1:100
western blot: 1:200-1:1000
アクセッション番号
NP_055214
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TSPAN13(27075)
免疫原
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human tetraspanin 13
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301656-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)