安全性情報
SAB4301602
Sigma-Aldrich
Anti-TWIST2
affinity isolated antibody
別名:
DERMO1, FFDD3, SETLSS, bHLHa39
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: 1:25-1:100
アクセッション番号
BC017907
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TWIST2(117581)
免疫原
Fusion protein of human twist family bHLH transcription factor 2
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301602-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)