安全性情報
SAB4301581
Sigma-Aldrich
Anti-Retinoic Acid Receptor A (Phospho-SER77)
affinity isolated antibody
別名:
NR1B1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
rat, human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000
アクセッション番号
BC008727
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer77)
遺伝子情報
human ... RARA(5914)
免疫原
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 77 (P-P-S(p)-P-P) derived from Human Retinoic Acid Receptor α.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301581-100UL:
試験成績書(COA)