交差性
mouse, human, rat
濃度
0.6 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:100- 1:300
アイソタイプ
IgG
アクセッション番号
NP_808219.1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HCAR2(338442)
特異性
The antibody detects endogenous levels of total HCAR2 protein.
免疫原
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human hydroxycarboxylic acid receptor 2
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301084-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)