SAB4300438
Anti-ZAP70 (Ab-493) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-FLJ17670 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ17679 antibody produced in rabbit, Anti-SRK antibody produced in rabbit, Anti-STD antibody produced in rabbit, Anti-zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa antibody produced in rabbit
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~70 kDa
交差性
rat, mouse, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(S-Y-Y-T-A)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZAP70(7535)
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300438-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)