SAB4300411
Anti-BRCA1 (Ab-1524) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-BRCAI antibody produced in rabbit, Anti-BRCC1 antibody produced in rabbit, Anti-IRIS antibody produced in rabbit, Anti-PSCP antibody produced in rabbit, Anti-breast cancer 1, early onset antibody produced in rabbit
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~220 kDa
交差性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(Y-P-S-Q-E)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BRCA1(672)
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300411-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB4300411-100UG | 4061831497083 |